Läs mer
Tolmetin sodium dihydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16448776
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16448776 100 mg
1 options
Produktkod. 16448776 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1489
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Tolmetin sodium dihydrate is an orally active and potent COX inhibitor with IC50s of 0.35 μM and 0.82 μM human COX-1 and COX-2, respectively. Tolmetin sodium dihydrate is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Tolmetin sodium dihydrate is an orally active and potent COX inhibitor with IC50s of 0.35 μM and 0.82 μM human COX-1 and COX-2, respectively. Tolmetin sodium dihydrate is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tolmetin sodium dihydrate
CAS 64490-92-2
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H18NNaO5
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (317.16 mM) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (39.64 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O[Na])CC1=CC=C(C(C2=CC=C(C)C=C2)=O)N1C.O.O
Molekylvikt (g/mol) 315.3
Formel vikt 315.3
Procent renhet 99.89%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation