Läs mer
Tolmetinnatriumsaltdihydrat, 98+%
Beskrivning
Tolmetinnatrium är ett antiinflammatoriskt, antireumatiskt medel. Det kan hämma aldo-keto-reduktaser (t.ex. IC50 = 2,39 μM för human aldosereduktas), en enzymgrupp som katalyserar NADPH-beroende reduktion av karbonylgrupper i ett antal viktiga steroid-, metabola och prostanoidmolekyler. Det är en beta-adrenerg blockerare.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Tolmetinnatrium är ett antiinflammatoriskt, antireumatiskt medel. Det kan hämma aldo-keto-reduktaser (t.ex. IC50 = 2,39 µ M för human aldosreduktas), en enzymfamilj som katalyserar NADPH-beroende reduktion av karbonylgrupper i ett antal viktiga steroid-, metabola och prostanoidmolekyler. Det är en beta-adrenerg blockerare.
Löslighet
Lösligt i vatten
Anteckningar
Förvara den bort från oxidationsmedel. Håll behållaren tätt stängd och placera den i ett svalt, torrt och välventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tolmetin sodium salt dihydrate |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 25 g |
| Merck Index | 14,9518 |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten |
| Formel vikt | 315,30 (279,27 Vattenfattig) |
| Procent renhet | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning