Läs mer
Tolmetine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tolmetin |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO3/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(19)13-8-7-12(16(13)2)9-14(17)18/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18) |
| Formel vikt | 257.1052 |