Läs mer
Tolnaftate, LoGiCal
Produktkod. 30460144
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460144 10 mg
1 options
Produktkod. 30460144 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0731.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tolnaftate
CAS 2398-96-1
Analyt- eller komponentnamn Tolnaftate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H17 N O S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Tolnaftate, O-Naphthalen-2-yl methyl(3-methylphenyl)carbamothioate
InChI formel InChI=1S/C19H17NOS/c1-14-6-5-9-17(12-14)20(2)19(22)21-18-11-10-15-7-3-4-8-16(15)13-18/h3-13H,1-2H3
Lösningstyp Neat
LEDER CN(C(=S)Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccc(C)c3
IUPAC-namn O-naphthalen-2-yl N-methyl-N-(3-methylphenyl)carbamothioate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 307.41
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 307.1031 g/mol