Läs mer
Tolnaftate, MedChemExpress
Beskrivning
Tolnaftate (NP-27) is a synthetic thiocarbamate used as an anti-fungal agent. .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tolnaftate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2398-96-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H17NOS |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | NP-27 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (162.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |