Läs mer
Tolnaftate, Mikromol™
Produktkod. 30049895
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30049895 250 mg
1 options
Produktkod. 30049895 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0731.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tolnaftate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tolnaftate
CAS 2398-96-1
Analyt- eller komponentnamn Tolnaftate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H17 N O S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Tolnaftate, O-Naphthalen-2-yl methyl(3-methylphenyl)carbamothioate
InChI formel InChI=1S/C19H17NOS/c1-14-6-5-9-17(12-14)20(2)19(22)21-18-11-10-15-7-3-4-8-16(15)13-18/h3-13H,1-2H3
LEDER CN(C(=S)Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccc(C)c3
IUPAC-namn O-naphthalen-2-yl N-methyl-N-(3-methylphenyl)carbamothioate
Molekylvikt (g/mol) 307.41
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 307.1031 g/mol