Läs mer
Tolnaftate, Thermo Scientific™
Antifungal agent
731.10 SEK - 6954.95 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 2398-96-1 |
|---|---|
| Molekylformel | C19H17NOS |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.411 |
| MDL-nummer | MFCD00056611 |
| InChI-nyckel | FUSNMLFNXJSCDI-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | Methyl-(3-methylphenyl)carbamothioic acid O-2-naphthyl ester; Carbamothioic acid |
| PubChem CID | 5510 |
| ChEBI | CHEBI:9620 |
| IUPAC-namn | O-naphthalen-2-yl N-methyl-N-(3-methylphenyl)carbamothioate |
| LEDER | CC1=CC(=CC=C1)N(C)C(=S)OC2=CC3=CC=CC=C3C=C2 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15494329
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61834.03 |
1g |
731.10 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15404339
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61834.06 |
5g |
2314.61 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15414339
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61834.14 |
25g |
6954.95 SEK
25g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in chloroform at 50 mg/ml. Sparingly soluble in ethanol or methanol
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: 2 - 8°C
Kemiska identifierare
| 2398-96-1 | |
| 307.411 | |
| FUSNMLFNXJSCDI-UHFFFAOYSA-N | |
| 5510 | |
| O-naphthalen-2-yl N-methyl-N-(3-methylphenyl)carbamothioate |
| C19H17NOS | |
| MFCD00056611 | |
| Methyl-(3-methylphenyl)carbamothioic acid O-2-naphthyl ester; Carbamothioic acid | |
| CHEBI:9620 | |
| CC1=CC(=CC=C1)N(C)C(=S)OC2=CC3=CC=CC=C3C=C2 |
Specifikationer
| Tolnaftate | |
| White | |
| MFCD00056611 | |
| Methyl-(3-methylphenyl)carbamothioic acid O-2-naphthyl ester; Carbamothioic acid | |
| FUSNMLFNXJSCDI-UHFFFAOYSA-N | |
| O-naphthalen-2-yl N-methyl-N-(3-methylphenyl)carbamothioate | |
| 5510 | |
| 307.41 |
| 2398-96-1 | |
| C19H17NOS | |
| 14,9519 | |
| Soluble in chloroform at 50 mg/ml; Sparingly soluble in ethanol or methanol | |
| CC1=CC(=CC=C1)N(C)C(=S)OC2=CC3=CC=CC=C3C=C2 | |
| 307.411 | |
| CHEBI:9620 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 219-266-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures