Läs mer
Tolnaftate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tolnaftate |
| CAS | 2398-96-1 |
| Molekylformel | C19 H17 N O S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Tolnaftate, O-Naphthalen-2-yl methyl(3-methylphenyl)carbamothioate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17NOS/c1-14-6-5-9-17(12-14)20(2)19(22)21-18-11-10-15-7-3-4-8-16(15)13-18/h3-13H,1-2H3 |
| LEDER | CN(C(=S)Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccc(C)c3 |
| IUPAC-namn | O-naphthalen-2-yl N-methyl-N-(3-methylphenyl)carbamothioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.41 |
| Formel vikt | 307.1031 |