Läs mer
Toloxatone, MedChemExpress
Produktkod. 16498607
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16498607 5 mg 5mg
16495988 10 mg -
16493406 25 mg -
16442137 50 mg -
16426416 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16498607 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14196
MedChemExpress Toloxatone (MD 69276) is a reversible monoamine oxidase A (MAOA) inhibitor. Antidepressant.
Toloxatone (MD 69276) is a reversible monoamine oxidase A (MAOA) inhibitor. Antidepressant.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toloxatone
Fysisk form Solid
CAS 29218-27-7
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H13NO3
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym MD 69276
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (603.19 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=CC(N2C(OC(CO)C2)=O)=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 207.23
Formel vikt 207.23
Procent renhet 99.84%