missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tolperisone 4-Carboxylic Acid Hydrochloride Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carboxy Tolperisone hydrochloride |
| CAS | 446063-44-1 |
| Molekylformel | C16 H21 N O3 . H Cl |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO3.ClH/c1-12(11-17-9-3-2-4-10-17)15(18)13-5-7-14(8-6-13)16(19)20;/h5-8,12H,2-4,9-11H2,1H3,(H,19,20);1H |
| LEDER | Cl.CC(CN1CCCCC1)C(=O)c2ccc(cc2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-(2-methyl-3-piperidin-1-ylpropanoyl)benzoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.8 |
| Formel vikt | 311.1288 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?