Läs mer
Tolperisone-d10 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30452701
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30452701 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30452701 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT5354771MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tolperisone-d10','Hydrochloride
CAS 1185160-65-9
Molekylformel C16 2H10 H13 N O . Cl H
Kvantitet 1 mg
Synonym 3-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Decadeuteriopiperidin-1-yl)-2-methyl-1-(4-methylphenyl)propan-1-one hydrochloride, Tolperisone-d10 hydrochloride, Tolperisone D10 hydrochloride (piperazinyl D10)
InChI formel InChI=1S/C16H23NO.ClH/c1-13-6-8-15(9-7-13)16(18)14(2)12-17-10-4-3-5-11-17;/h6-9,14H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H/i3D2,4D2,5D2,10D2,11D2;
LEDER Cl.[2H]C1([2H])N(CC(C)C(=O)c2ccc(C)cc2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
IUPAC-namn 3-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriopiperidin-1-yl)-2-methyl-1-(4-methylphenyl)propan-1-one;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 291.88
Formel vikt 291.2174
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.