Läs mer
Tolperisone Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Tolperisone Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tolperisone Hydrochloride |
| CAS | 3644-61-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tolperisone Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H23 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Methyl-1-(4-methylphenyl)-3-(1-piperidinyl)-1-propanone Hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 2-methyl-1-(4-methylphenyl)-3-(1-piperidinyl)-, hydrochloride (9CI), Propiophenone, 2,4'-dimethyl-3-piperidino-, hydrochloride (7CI,8CI), 1-Piperidino-2-methyl-3-(4-methylphenyl)propan-3-one hydrochloride, 2,4'-Dimethyl-3-piperidinopropiophenone hydrochloride, Abbsa, Arantoick, Atmosgen, Besnoline, Biocalm, Isocalm, Kineorl, Menopatol, Metosomin, Midocalm, Minacalm, Muscalm, Mydocalm, N 553, Naismeritin, Tolfree, Tolisartine, Tolperisone hydrochloride, Tolpidol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO.ClH/c1-13-6-8-15(9-7-13)16(18)14(2)12-17-10-4-3-5-11-17;/h6-9,14H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(CN1CCCCC1)C(=O)c2ccc(C)cc2 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-1-(4-methylphenyl)-3-piperidin-1-ylpropan-1-one;hydrochloride |
| Visa mer |