Läs mer
Tolpronine Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tolpronine Hydrochloride |
| CAS | 6775-25-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tolpronine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H21 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Tolpronine hydrochloride, 1(2H)-Pyridineethanol, 3,6-dihydro-alpha-[(2-methylphenoxy)methyl]-, hydrochloride (1:1), 1(2H)-Pyridineethanol, 3,6-dihydro-alpha-[(2-methylphenoxy)methyl]-, hydrochloride (9CI), 1(2H)-Pyridineethanol, 3,6-dihydro-alpha-[(o-tolyloxy)methyl]-, hydrochloride (8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO2.ClH/c1-13-7-3-4-8-15(13)18-12-14(17)11-16-9-5-2-6-10-16;/h2-5,7-8,14,17H,6,9-12H2,1H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.Cc1ccccc1OCC(O)CN2CCC=CC2 |
| Visa mer |