Läs mer
Tolpyralate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tolpyralate |
| CAS | 1101132-67-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tolpyralate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H28 N2 O9 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Carbonic acid, 1-[[1-ethyl-4-[3-(2-methoxyethoxy)-2-methyl-4-(methylsulfonyl)benzoyl]-1H-pyrazol-5-yl]oxy]ethyl methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28N2O9S/c1-7-23-20(31-14(3)32-21(25)29-5)16(12-22-23)18(24)15-8-9-17(33(6,26)27)19(13(15)2)30-11-10-28-4/h8-9,12,14H,7,10-11H2,1-6H3 |
| LEDER | CCn1ncc(C(=O)c2ccc(c(OCCOC)c2C)S(=O)(=O)C)c1OC(C)OC(=O)OC |
| Visa mer |