missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tolrestat, TRC

Produktkod. 30138216
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138216 100 mg
30006327 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138216 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT535490100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 82964-04-3
Molekylformel C16 H14 F3 N O3 S
Molekylvikt (g/mol) 357.35
Synonym Glycine, N-[[6-methoxy-5-(trifluoromethyl)-1-naphthalenyl]thioxomethyl]-N-methyl-, N-[[6-Methoxy-5-(trifluoromethyl)-1-naphthalenyl]thioxomethyl]-N-methylglycine, AY 27773, Alredase, Lorestat, Tolrestat, Tolrestatin
IUPAC-namn 2-[[6-methoxy-5-(trifluoromethyl)naphthalene-1-carbothioyl]-methylamino]acetic acid
LEDER COc1ccc2c(cccc2c1C(F)(F)F)C(=S)N(C)CC(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tolrestat
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14F3NO3S/c1-20(8-13(21)22)15(24)11-5-3-4-10-9(11)6-7-12(23-2)14(10)16(17,18)19/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,21,22)
Formel vikt 357.0646
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.