Läs mer
Tolterodine, MedChemExpress
Beskrivning
Tolterodine(PNU-200583) is a potent muscarinic receptor antagonists that show selectivity for the urinary bladder over salivary glands in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tolterodine |
| CAS | 124937-51-5 |
| Färg | Colorless |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H31NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (R)-(+)-Tolterodine (+)-Tolterodine (R)-Tolterodine PNU-200583 |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 120 mg/mL (368.67 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (307.23 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C)N(C(C)C)CC[C@H](C1=CC=CC=C1)C2=C(O)C=CC(C)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.49 |
| Visa mer |