Läs mer
Tolterodine tartrate, MedChemExpress
Beskrivning
Tolterodine Tartrate (Kabi-2234
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tolterodine tartrate |
| CAS | 124937-52-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H37NO7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Kabi-2234 PNU-200583E |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (210.27 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (35.05 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=CC=C(C=C1[C@H](CCN(C(C)C)C(C)C)C2=CC=CC=C2)C.O=C([C@@H]([C@H](C(O)=O)O)O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 475.57 |
| Visa mer |