Läs mer
Toltrazuril, MedChemExpress
Produktkod. 16480798
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16480798 5 g
16402079 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16480798 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0175
MedChemExpress Toltrazuril (BAY-i 9142) is an antiprotozoal agent that acts upon Coccidia parasites.
Toltrazuril (BAY-i 9142) is an antiprotozoal agent that acts upon Coccidia parasites.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toltrazuril
Fysisk form Solid
CAS 69004-03-1
Färg White
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H14F3N3O4S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym BAY-i 9142
Löslighetsinformation DMSO : 130 mg/mL (305.61 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N(C1=CC=C(OC2=CC=C(SC(F)(F)F)C=C2)C(C)=C1)C(N3)=O)N(C)C3=O
Molekylvikt (g/mol) 425.38
Formel vikt 425.38
Procent renhet 98.65%