Läs mer
Toltrazuril (sulfone), MedChemExpress
Beskrivning
Toltrazuril sulfone (Ponazuril) is a metabolite of Toltrazuril (HY-B0175), with antiprotozoal activity. Toltrazuril sulfone is a triazine anticoccidial that is developed to prevent coccidiosis in poultry.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Toltrazuril (sulfone) |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 69004-04-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H14F3N3O6S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Ponazuril |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (109.32 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |