Läs mer
Toltrazuril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Toltrazuril |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14F3N3O4S/c1-10-9-11(24-16(26)22-15(25)23(2)17(24)27)3-8-14(10)28-12-4-6-13(7-5-12)29-18(19,20)21/h3-9H,1-2H3,(H,22,25,26) |
| Formel vikt | 425.0657 |
| Procent renhet | >95% |