Läs mer
Toluene-2,3,4,5,6-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Toluene ring-d5 |
| CAS | 1603-99-2 |
| Molekylformel | C7 2H5 H3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Toluene (ring-D5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-methylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 97.17 |
| Formel vikt | 97.094 g/mol |
| Visa mer |