Läs mer
Toluen-2,6-diisocyanat, 97 %
Produktkod. 11353346
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11353346 1 g 1g
11363346 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11353346 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12745.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 91-08-7 | C9H6N2O2 | 174,159 g/mol
Toluen-2,6-diisocyanat används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Toluen-2,6-diisocyanat används som en organisk
kemisk syntesintermediär.
Löslighet Det hydrolyserar
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, alkoholer, aminer och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-08-7
Molekylformel C9H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 174.159
MDL-nummer MFCD00002010
InChI-nyckel RUELTTOHQODFPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diisocyanatotoluene, toluene-2,6-diisocyanate, 2,6-toluene diisocyanate, 2-methyl-m-phenylene diisocyanate, 2,6-tdi, m-tolylene diisocyanate, meta-tolylene diisocyanate, toluene 2,6-diisocyanate, benzene, 1,3-diisocyanato-2-methyl, 2,6-diisocyanato-1-methylbenzene
PubChem CID 7040
ChEBI CHEBI:53557
IUPAC-namn 1,3-diisocyanato-2-metylbensen
LEDER CC1=C(C=CC=C1N=C=O)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluene-2,6-diisocyanate
Smältpunkt 13 °C
Densitet 1.226
Kokpunkt 129 °C till 133 °C (18 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.5708
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2078
Beilstein 2211546
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Den hydrolyserar i vatten.
Formel vikt 174.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.