Läs mer
Toluene-2-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Toluene-2-D |
| CAS | 4409-84-1 |
| Molekylformel | C7 D H7 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Benzene-d, 2-methyl- (9 CI, ACI), 2-Methylbenzene-d (ACI), Toluene-o-d (7 CI, 8 CI), 2-Deuteriotoluene, 2-Deuterotoluene, o-Deuteriotoluene, Toluene-2-d, Toluene-2-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i5D |
| LEDER | [2 H]c1ccccc1C |
| IUPAC-namn | 1-deuterio-2-methylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 93.145 |
| Formel vikt | 93.069 g/mol |
| Visa mer |