Läs mer
Solstice Toluen
Beskrivning
- ACS lösningsmedel för allmänt bruk.
- Prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes.
- Lämplig för mindre krävande applikationer som rutinmässig isokratisk HPLC.
- Variationer och minskningsproblem som kan spåras till lösningsmedelskontamination.
- Alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Toluene |
| pH | Ingen tillgänglig data |
| Smältpunkt | -95 °C |
| Färg | Färglös |
| CAS Max % | 100.00% |
| Densitet | 0,867 g/cm3 (20 °C) |
| Kvantitet | 18 L |
| Flampunkt | 4 °C |
| Förpackning | Returtrumma i rostfritt stål |
| Fysisk form | Vätska |
| Visa mer |