Läs mer
Toluene-4-sulfonic acid monohydrate, for analysis EMSURE™, ACS, MilliporeSigma™
Produktkod. 15885350
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15885350 500 g Plastic Bottle 500g
1 options
Produktkod. 15885350 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1096130500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluene-4-sulfonic Acid Monohydrate
Smältpunkt 56°C
CAS 6192-52-5
Kvantitet 500 g
Förpackning Plastic Bottle
Molekylformel C7H10O4S
UN-nummer 2585
Synonym p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
Kokpunkt 140°C
InChI-nyckel KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
IUPAC-namn 4-methylbenzenesulfonic acid;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 190.213
PubChem CID 521998
Kvalitet ACS