Läs mer
Toluene-4-sulfonic Acid Monohydrate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15836530
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15836530 100 g 100g
15820121 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15836530 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8147250100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6192-52-5
Specifikationer
Smältpunkt 56°C (Elimination of water of crystallisation)
Kokpunkt 140°C/27 hPa
MDL-nummer MFCD00142137
Kvantitet 100 g
Synonym Toluene-4-sulfonic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid, Tosylic acid, Tosic acid, PTSA, Toluene-4-sulfonic acid monohydrate
Molekylvikt (g/mol) 172.20 (anhydrous basis)