Läs mer
Toluene-4-sulfonic Acid Monohydrate, Supelco™
Produktkod. 15875350
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15875350 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15875350 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1096130100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
For analysis EMSURE™ ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 6192-52-5
Smältpunkt 56°C (Elimination of Water of Crystallisation)
Kokpunkt 140°C/27 hPa
MDL-nummer MFCD00142137
Kvantitet 100 g
Synonym Toluene-4-sulfonic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid, Tosylic acid, Tosic acid, PTSA, Toluene-4-sulfonic acid monohydrate
Molekylvikt (g/mol) 172.20 (Anhydrous Basis)