missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Toluene, 99.8+%, for Residue Analysis, Distol™, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -95°C |
| Färg | Colorless |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Ångtryck | 29mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.6 mPaS at 20°C |
| Kokpunkt | 111°C |
| Formel vikt | 92.14g/mol |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?