Läs mer
Toluen, 99,85 %, Extra torrt, AcroSeal™
CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92,14 g/mol
670.00 SEK - 2103.18 SEK
Kemiska identifierare
CAS 108-88-3
Molekylformel C7H8
Molekylvikt (g/mol) 92.14
MDL-nummer MFCD00008512
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-namn toluen
LEDER CC1=CC=CC=C1
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
10717202
SDS Visa dokument
Thermo Scientific Acros
326981000
100 mL
670.00 SEK
100ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
 Begränsad artikel
10109731
SDS Visa dokument
Thermo Scientific Acros
326980010
1 L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1135.00 SEK
1098.33 SEK / 1 L
Save 36.67 SEK
3% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lägg i varukorgen
 Begränsad artikel
10419633
SDS Visa dokument
Thermo Scientific Acros
326980025
2.5 L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2170.00 SEK
2103.18 SEK / 2.5 L
Save 66.82 SEK
3% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
 Begränsad artikel
Beskrivning
Beskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Kemiska identifierare
108-88-3
92.14
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
1140
toluen
C7H8
MFCD00008512
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
CHEBI:17578
CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Toluene
Extra Dry
Färglös
4 °C
Vätska
0,0005 % max.
C7H8
Ångtryck: 29 mbar vid 20 °C
0,6 mPa (20 °C)
05, 280
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
Löslighet i vatten: nästan olöslig (0,5 g/L vid 20 °C). Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol, 2-propanol, aceton, eter, petroleumeter, bensen, ch2cl2, dmf, gla, ciallytiksyra, chcl3, ccl4.
CC1=CC=CC=C1
92.14
CHEBI:17578
99.85%
-95,0 °C
108-88-3
0.8660g/mL, 0.866
Autentisk
1.4968
99.85%
C6H5CH3
MFCD00008512
0,003 % Max. (Koulometrisk)
15, 9688
111,0 °C
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
toluen
1140
92.14
Extra torr
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS P Statement May cause drowsiness or dizziness. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. Suspected of damag
Emergency Overview
Flammable liquid and vapor. Causes eye, skin, and respiratory tract irritation. Vapors may cause drowsiness and dizziness. Aspiration hazard if swallowed - can enter lungs and cause damage. Danger of serious damage to health by prolonged exposure. Possible risk of harm to the unborn child. May cause adverse kidney effects. May cause adverse liver effects.
NFPA
Health:2 Flammability:3 Instability:0
Signal Word: DANGER!
Produktbeteckning
  • Toluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.