Läs mer
Toluen, 99,85 %, för analys av bekämpningsmedelsrester, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10653762 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10653762 2.5 L Glasflaska 2.5 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10653762 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 332070025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 SEK
    1112.79 SEK / 2.5 L
    Save 102.21 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För restanalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluene
Namnnotering För analys av bekämpningsmedelsrester
CAS 108-88-3
Färg Färglös till gul
Aciditet ≤0,003 % (som HCl)
Densitet 0.8660g/mL
Kvantitet 2.5 L
Identifiering Godkännandetest
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning 0,0005 % max.
Analysprocentintervall 99.85%
Molekylformel C7H8
Linjär formel C6H5CH3
Ångtryck Ångtryck: 29 mbar vid 20 °C
MDL-nummer MFCD00008512
Vatten 0,02 % Max. (K.F.)
Beilstein 05, 280
Merck Index 15, 9688
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn toluen
Molekylvikt (g/mol) 92.14
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Formel vikt 92.14
Procent renhet ≥99,80 % (GC)
Kvalitet Restanalys
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Toluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.