Läs mer
Toluen, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 11418892 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE-flaska
Metallburk
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11418892 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
10705541 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10132690 5 L HDPE-flaska 5 L
10725530 5 L Plastbehållare 5 L
10408810 25 L Metallburk 25 L
10346390 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11418892 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/2200/08
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Toluen, 99+%, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-88-3
Molekylformel C7H8
Molekylvikt (g/mol) 92.14
MDL-nummer MFCD00008512
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-namn toluen
LEDER CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Smältpunkt -95°C
Färg Färglös
Kvantitet 500 mL
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 29mbar at 20°C
Viskositet 0.6 mPaS at 20°C
Kokpunkt 111°C
Formel vikt 92.14g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Toluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.