Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Toluene |
| Smältpunkt | -95,0 °C |
| Densitet | 0.8660g/mL, 0.866 |
| Kvantitet | 10 L |
| Flampunkt | 4 °C |
| Förpackning | Plasttrumma |
| Fysisk form | Vätska |
| Brytningsindex | 1.4968 |
| Rester efter avdunstning | 0,003 % max. |
| Analysprocentintervall | 99+% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Toluene
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.