Läs mer
Solveco Toluen 99% lösningsmedel
Beskrivning
Toluen är ett högrent, aromatiskt kolvätelösningsmedel som är allmänt känt för sin effektivitet vid upplösning av en mängd olika ämnen. Dess mångsidiga kemiska egenskaper gör den till en viktig komponent i många industriella processer och institutionella tillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylbenzene |
| CAS | 108-88-3 |
| Kvantitet | 25 L |
| Förpackning | HDPE-behållare |
| Kokpunkt | 110°C to 111°C |
| Molekylvikt (g/mol) | 92.15 |
| Procent renhet | 99.90% |
| Kvalitet | Teknisk |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 25L Toluene 99%
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: toluene