Produktkod. 15646690
Kvantitet:
1 L
4 L
4 x 4 L
Förpackning:
Aluminum Bottle
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
unitSize
15646690
1 L
Glass Bottle
1 L
15698440
4 L
Aluminum Bottle
4 L
15656690
4 x 4 L
Glass Bottle
Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod.
15646690
Leverantör
Honeywell-Riedel-de Haen
Leverantörsnummer
6767561L
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
ACS Reagent,≥99.5%
ACS GENERAL USE SOLVENTS
value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC variations and decrease issues traceable to solvent contamination all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Kemiska identifierare
CAS
108-88-3
Molekylformel
C7H8
Molekylvikt (g/mol)
92.14
MDL-nummer
MFCD00008512
InChI-nyckel
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID
1140
ChEBI
CHEBI:17578
IUPAC-namn
toluene
LEDER
CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Toluene
Smältpunkt
-93°C (literature)
Namnnotering
ACS Reagent, ≥99.5%
CAS Max %
100.0000%
Densitet
0.865 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet
1 L
Flampunkt
4°C
Förpackning
Glass Bottle
Linjär formel
C6H5CH3
UN-nummer
UN1294
Beilstein
635760
Kokpunkt
110.6°C
Formel vikt
92.14
Procent renhet
>99.5%
Kvalitet
ACS
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .