Läs mer
Toluen, ACS, 99,5 % min
Produktkod. 11338277
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338277 4 x 1 L 4 L
11490520 500 mL 500ml
11358277 1 L 1 L
11348277 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11338277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031755.M1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92,14 g/mol
Toluen används som lösningsmedel för färger, förtunningsmedel, silikontätningsmedel, många kemiska reaktanter, gummi, tryckfärg, lim (lim), lack, lädergarver och desinfektionsmedel. Det är ett viktigt råmaterial för att syntetisera läkemedel, färger, hartser, färgämnen, toluendiisocyanat och sprängämnen som trinitrotoluen. Det används som standardmaterial för kromatografi och analytiskt reagens. Det spelar en viktig roll vid tillverkning av bensen, xylen, fenol, polyuretanpolymerer, kosmetika och jetbränsleblandningar. Det används som bränsletillsats för att öka oktantalet och ett kylmedel för dess goda värmeöverföringsförmåga i natriumkylfällor som används i kärnreaktorsystemslingor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-88-3
Molekylformel C7H8
Molekylvikt (g/mol) 92.14
MDL-nummer MFCD00008512
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-namn toluen
LEDER CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluene
Smältpunkt °C till 93 °C
Färg Färglös
Utseende Färglös vätska
Densitet 0.867
Kvantitet 4 x 1 L
Flampunkt 4 °C (40 °F)
Odör Aromatisk
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4967
Analysprocentintervall 99.5%
Ångtryck 29 hPa (22 mm Hg) vid 20 °C
Beilstein 635760
Kokpunkt 111 °C
Löslighetsinformation Mycket lätt löslig i vatten. Blandbar med alkohol, kloroform, eter, glaciärättiksyra, koldisulfid Blandbar med etanol, bensen, dietyleter, aceton, kloroform, glacial ättiksyra och koldisulfid. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 92.14
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.