Läs mer
Toluen, ACS, 99,5 % min
Produktkod. 11358277
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358277 1 L 1 L
11490520 500 mL 500ml
11338277 4 x 1 L 4 L
11348277 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11358277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031755.K2
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92,14 g/mol
Toluen används som lösningsmedel för färger, förtunningsmedel, silikontätningsmedel, många kemiska reaktanter, gummi, tryckfärg, lim (lim), lack, lädergarver och desinfektionsmedel. Det är ett viktigt råmaterial för att syntetisera läkemedel, färger, hartser, färgämnen, toluendiisocyanat och sprängämnen som trinitrotoluen. Det används som standardmaterial för kromatografi och analytiskt reagens. Det spelar en viktig roll vid tillverkning av bensen, xylen, fenol, polyuretanpolymerer, kosmetika och jetbränsleblandningar. Det används som bränsletillsats för att öka oktantalet och ett kylmedel för dess goda värmeöverföringsförmåga i natriumkylfällor som används i kärnreaktorsystemslingor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-88-3
Molekylformel C7H8
Molekylvikt (g/mol) 92.14
MDL-nummer MFCD00008512
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-namn toluen
LEDER CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluene
Smältpunkt °C till 93 °C
Färg Färglös
Utseende Färglös vätska
Densitet 0.867
Kvantitet 1 L
Flampunkt 4 °C (40 °F)
Odör Aromatisk
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4967
Analysprocentintervall 99.5%
Ångtryck 29 hPa (22 mm Hg) vid 20 °C
Beilstein 635760
Kokpunkt 111 °C
Löslighetsinformation Mycket lätt löslig i vatten. Blandbar med alkohol, kloroform, eter, glaciärättiksyra, koldisulfid Blandbar med etanol, bensen, dietyleter, aceton, kloroform, glacial ättiksyra och koldisulfid. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 92.14
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Toluene, ACS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.