Läs mer
Toluen, ACS-reagens,≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. p-7111757
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
20 L
4 x 2.5 L
Förpackning:
Aluminiumflaska
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
20 L
5 L
500ml
Paket med 4
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15641620
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 179418500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
ACS-reagens,≥ 99,5 %
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-88-3
Molekylformel C7H8
Molekylvikt (g/mol) 92.14
MDL-nummer MFCD00008512
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-namn toluene
LEDER CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluene
Smältpunkt -93°C (literature)
Namnnotering ACS reagent, ≥99.5%
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0.865 g/mL at 25 °C(lit.)
Kokpunkt 110.6°C
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 4°C
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel C6H5CH3
UN-nummer UN1294
Beilstein 635760
Formel vikt 92.14
Procent renhet >99.5%
Kvalitet ACS Reagent