Läs mer
Toluen, ACS reagenskvalitet, Ricca Chemical
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Toluene |
| CAS Max % | 100 |
| Kvantitet | 20 L |
| Förpackning | Metallburk |
| Rester efter avdunstning | Max. 0,001 % |
| Vatten | Max. 0,03 % |
| Kokpunkt | 111 °C |
| Procent renhet | min. 99,5 % |
| Kvalitet | ACS |