Läs mer
Toluene-alpha,alpha,alpha-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Toluene methyl-d3 |
| CAS | 1124-18-1 |
| Molekylformel | C7 2H3 H5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Toluene (methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | trideuteriomethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 95.16 |
| Formel vikt | 95.0814 g/mol |
| Visa mer |