Läs mer
Toluen, vattenfattig, 99,8 %
Beskrivning
Toluen används ofta som ett organiskt lösningsmedel i olika industrier som färger, läkemedel, färgämnen, jordbrukskemikalier och polymerer. Det används som tillsats i bensin och förbättrar oktantalet, som fullerenindikator, i färgförtunningsmedel och silikontätningsmedel, som kylvätska i natriumkylfällor som används i kärnreaktorsystemslingor och som bränsle för både tvåtakts- och fyrtaktsmotorer. Det används också som råmaterial vid tillverkning av bensen, bensaldehyd, bensoesyra, toluendiisocyanat, bensyl-tert-butylperoxid, xylen och många andra kemiska produkter. Det spelar en viktig roll i biokemiexperiment att bryta upp röda blodkroppar för att extrahera hemoglobin samt används för att ta bort kokain från kokablad för att göra coca-cola sirap.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Toluene, anhydrous |
| Smältpunkt | °C till 93 °C |
| Densitet | 0.867 g/mL |
| Kvantitet | 250 mL |
| Flampunkt | 4 °C (40 °F) |
| Fysisk form | Vätska |
| Brytningsindex | 1.4967 |
| Analysprocentintervall | 99.8% |
| Beilstein | 635760 |
| Kokpunkt | 111 °C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Toluene, anhydrous
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- MIXTURE LIST-Contain: Toluene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.