Läs mer
Toluen, vattenfattig, 99,8 %
Produktkod. 11324208
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324208 4 L 4 L
11314208 250 mL 250ml
11304208 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11324208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041464.K7
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92,14 g/mol
Toluen används ofta som ett organiskt lösningsmedel i olika industrier som färger, läkemedel, färgämnen, jordbrukskemikalier och polymerer. Det används som tillsats i bensin och förbättrar oktantalet, som fullerenindikator, i färgförtunningsmedel och silikontätningsmedel, som kylvätska i natriumkylfällor som används i kärnreaktorsystemslingor och som bränsle för både tvåtakts- och fyrtaktsmotorer. Det används också som råmaterial vid tillverkning av bensen, bensaldehyd, bensoesyra, toluendiisocyanat, bensyl-tert-butylperoxid, xylen och många andra kemiska produkter. Det spelar en viktig roll i biokemiexperiment att bryta upp röda blodkroppar för att extrahera hemoglobin samt används för att ta bort kokain från kokablad för att göra coca-cola sirap.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-88-3
Molekylformel C7H8
Molekylvikt (g/mol) 92.14
MDL-nummer MFCD00008512
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-namn toluen
LEDER CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluene, anhydrous
Smältpunkt °C to 93°C
Densitet 0.867 g/mL
Kvantitet 4 L
Flampunkt 4°C (40°F)
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4967
Analysprocentintervall 99.8%
Beilstein 635760
Kokpunkt 111°C
Löslighetsinformation Miscible with ethanol,alcohol,benzene,diethyl ether,acetone,chloroform,glacial acetic acid and carbon disulfide. Immiscible with water.
Formel vikt 92.14
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.