Läs mer
Toluen, BAKARE ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Produktkod. 10098810 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackning:
EcoTainer metallsäkerhetsburk
Glas
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10098810 1 L Glas 1 L
10613971 5 L EcoTainer metallsäkerhetsburk 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Product Code. 10098810 Supplier JT Baker Supplier No. 9351.1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Få snabba, reproducerbara prestanda och separationsresultat. Toluen, BAKARE ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ är ett applikationsoptimerat, funktionstestat HPLC-reagens/lösningsmedel som maximerar genomströmning och enkel användning utan att offra effektivitet eller reproducerbarhet.
BAGARE ANALYZED HPLC-reagenser är högrena lösningsmedel, buffertsalter och mobilfasmodifierare för användning i analytiska och preparativa separationer. De är optimerade för forsknings- och kvalitetskontrolltillämpningar, inklusive högpresterande vätskekromatografi, gelpermeationskromatografi och UV-spektrofotometrisk analys.
  • Omkalibrering eller justeringar på grund av partiändringar minimeras för optimal prestanda från känslig instrumentering
  • Låga bakgrunder fria från främmande toppar
  • Låg UV-absorbans inom kritiska intervall - säkerställs genom UV-absorbanstestning vid en mängd olika punkter och genom gradientelueringstestning
  • Fluorescenstestning för spårföroreningar som kan orsaka störningar
  • Funktionstestad för: analys, vatten, minimal rest efter avdunstning och UV-absorbans och fluorescens inom kritiska intervall
  • Konsistens från parti till parti, med en faktisk lotanalys på etiketten
  • Innovativa förpackningsalternativ för att säkerställa lösningsmedelskvalitet till användningsstället
Chemical Identifiers
CAS 108-88-3
Molekylformel C7H8
Molekylvikt (g/mol) 92.14
MDL-nummer MFCD00008512
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-namn toluen
LEDER CC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Toluene
Smältpunkt -95 °C
Abs. Max. 0,40 vid 288 nm, Max. 0,10 vid 300 nm, Max. 0,01 vid 350 nm
Färg Färglös
Densitet 0,87/cm3
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 1,2 - 7 Vol%
Flampunkt 4 °C
Tändpunkt 535 °C
Odör Aromatisk
Förpackning Glas
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad För användning i högpresterande vätskekromatografi
Rester efter avdunstning Max. 3 ppm
Linjär formel C6H5CH3
Viskositet 0,6 mPas vid 20 °C
Vatten Max. 0,02 %
Kokpunkt 110 °C till 111 °C
Löslighetsinformation 0,5 g/L i vatten
Formel vikt 92,14 g/mol
Procent renhet ≥99.7%
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ HPLC