Läs mer
Toluen, BAKARE ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 10662521 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackning:
EcoTainer Metal Safety Can
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10662521 5 L EcoTainer Metal Safety Can 5 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10662521 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8077.5000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Kemikalie av hög kvalitet som överträffar ACS-specifikationerna för laboratorie- och specialiserad industriell användning.
  • Överskrider kraven som ställts upp av American Chemical Society (ACS)
  • Etiketten tillhandahåller en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens
  • Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer
  • Förbättringar utvecklade av J.T. Baker används för att uppnå en högre grad av tillförlitlighet
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluene
Smältpunkt -95°C
CAS 108-88-3
Färg Färglös
Densitet 0.87g.cm3 at 20°C
Kvantitet 5 L
Explosionsgräns 1.2 - 7 Vol %
Flampunkt 4°C
Tändpunkt 535°C
Odör Aromatic
Förpackning EcoTainer Metal Safety Can
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad Exceeds ACS specifications
Rester efter avdunstning Max. 0.001%
Molekylformel C7H8
Linjär formel C6H5CH3
MDL-nummer MFCD00008512
Viskositet 0.6 mPas at 20°C
Vatten Max. 0.03%
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
Kokpunkt 110°C to 111°C
Löslighetsinformation 0.5g/L in water
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn toluen
Molekylvikt (g/mol) 92.14
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Formel vikt 92.14g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet BAGARE ANALYZED
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).