Läs mer
Toluen, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10709434 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10709434
Brand: Fisher Chemical T/2300/PB15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
C7H8, CAS-nummer-108-88-3, monometylbensen, fenylmetan, metylbensen, metylbensol, bensen, metyl, metacid, antisal 1a, tolu-sol, toluen, toluol, 2,5L, 111 grader.C, CHEBI:17578, 17578, färglös, 17578 mol. YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N, toluen, -95 grader C, 8512, 92.141, bärnstensfärgad glasflaska, vätska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-88-3
Molekylformel C7H8
Molekylvikt (g/mol) 92.14
MDL-nummer MFCD00008512
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-namn toluen
LEDER CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Smältpunkt -95°C
Färg Färglös
Kokpunkt 111°C
Kvantitet 1 L
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 29mbar at 20°C
Viskositet 0.6 mPaS at 20°C
Formel vikt 92.14g/mol
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.