Läs mer
Toluen, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. p-8015160 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10102740
Brand: Fisher Chemical T/2300/15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
C7H8, CAS-nummer-108-88-3, monometylbensen, fenylmetan, metylbensen, metylbensol, bensen, metyl, metacid, antisal 1a, tolu-sol, toluen, toluol, 2,5L, 111 grader.C, CHEBI:17578, 17578, färglös, 17578 mol. YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N, toluen, -95 grader C, 8512, 92.141, bärnstensfärgad glasflaska, vätska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-88-3
Molekylformel C7H8
Molekylvikt (g/mol) 92.14
MDL-nummer MFCD00008512
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-namn toluen
LEDER CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Smältpunkt -95°C
Färg Färglös
Kokpunkt 111°C
Kvantitet 1 L
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 29mbar at 20°C
Viskositet 0.6 mPaS at 20°C
Formel vikt 92.14g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Toluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.