Läs mer
Solstice Toluen CHROMASOLV™
Produktkod. 15965470
Change view
Kvantitet:
7 L
Förpackningsstorlek:
7 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15965470 7 L 7 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15965470 Leverantör Solstice Leverantörsnummer 344137L
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Toluen CHROMASOLV™ för analys av dioxiner, furaner och PCB,≥ 99,7 %.
  • Högrenhetskromatografilösningsmedel.
  • Lämplighetstestad för specificerad användning från HPLC upp till UHPLC-MS-applikationer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluene
pH Ingen tillgänglig data
Smältpunkt -95 °C
CAS 108-88-3
Färg Färglös
Densitet 0,867 g/cm3 (20 °C)
Kvantitet 7 L
Flampunkt 7.1 %(V)
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje CHROMASOLV
Molekylformel C7H8
Linjär formel C6H5CH3
Ångtryck 38 hPa (25 °C)
MDL-nummer MFCD00008512
Viskositet Ingen tillgänglig data
UN-nummer UN1294
Beilstein 635760
Synonym Methylbenzene, phenylmethane
Kokpunkt 110,6 °C
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn toluen
Molekylvikt (g/mol) 92.14
Procent renhet ≥99.70%
Kvalitet GC