Läs mer
Riedel-de Haën Toluen CHROMASOLV™
Beskrivning
- För gaskromatografi (GC).
- Utvecklad speciellt för applikation vid restanalys av bekämpningsmedel och andra lågflyktiga ämnen med GC.
- Icke-flyktigt material och vattenhalt anges för varje lösningsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Toluene |
| pH | No data available |
| Smältpunkt | -95°C |
| Färg | Färglös |
| CAS Max % | 100.00% |
| Densitet | 0.867 g/cm3 (20°C) |
| Kvantitet | 7 L |
| Flampunkt | 7.1 %(V) |
| Förpackning | Returtrumma i rostfritt stål |
| Fysisk form | Vätska |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.