Läs mer
Riedel-de Haën Toluen CHROMASOLV™
Produktkod. 15915520
Change view
Kvantitet:
18 L
45 L
200 L
Förpackningsstorlek:
18 L
200 L
45 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15915520 45 L 45 L
15757507 18 L 18 L
15905520 200 L 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15915520 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 3486645LRC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Toluen CHROMASOLV™ för HPLC och organisk syntes, 99,9%.
  • För HPLC och organisk syntes.
  • Högrena, mångsidiga lösningsmedel.
  • Hög konsistens från parti till parti.
Kemiska identifierare
CAS 108-88-3
Molekylformel C7H8
Molekylvikt (g/mol) 92.14
MDL-nummer MFCD00008512
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, phenylmethane
IUPAC-namn toluen
LEDER CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluene
pH No data available
Smältpunkt -95°C
Färg Färglös
CAS Max % 100.00%
Densitet 0.867 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 45 L
Flampunkt 7.1 %(V)
Förpackning Returtrumma i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje CHROMASOLV
Linjär formel C6H5CH3
Ångtryck 38 hPa (25°C)
Viskositet No data available
UN-nummer UN1294
Beilstein 635760
Koncentration ≥99.90%
Kokpunkt 110.6°C
Procent renhet ≥99.90%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Toluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.