Läs mer
Toluen, CHROMASOLV™, för HPLC, 99,9 %, Solstice
Produktkod. 15644610
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15644610 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15624610 100 mL Glasflaska 100ml
15634610 1 L Glasflaska 1 L
15654610 2 L Glasflaska 2 L
15674610 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
15664610 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15644610 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 348662.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2315.00 SEK
    493.52 SEK / 2.5 L
    Save 1821.48 SEK
    78% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CHROMASOLV™ , för HPLC, 99,9 %
  • För HPLC och organisk syntes
  • Högrena, mångsidiga lösningsmedel
  • Hög konsistens från parti till parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-88-3
Molekylformel C7H8
Molekylvikt (g/mol) 92.14
MDL-nummer MFCD00008512
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-namn toluen
LEDER CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluene
Smältpunkt -93 °C (litteratur)
Namnnotering CHROMASOLV, ™ för HPLC, 99,9%
Abs. Max. 1,00 vid 286 nm, Max. 0,01 vid 400 nm, Max. 0,01 vid 350 nm, Max. 0,10 vid 300 nm, max. 0,50 vid 288 nm
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0,865 g/ml vid 25 °C (lit.)
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 4 °C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH3
UN-nummer UN1294
Beilstein 635760
Kokpunkt 110,6 °C
Formel vikt 92.14
Procent renhet >99.9%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Toluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.