Läs mer
Toluen, För analys av bekämpningsmedelsrester enligt FDA, Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivning
- För gaskromatografi (GC)
- Utvecklad speciellt för applikation vid restanalys av bekämpningsmedel och andra lågflyktiga ämnen med GC
- Icke-flyktigt material och vattenhalt anges för varje lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Toluene |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.865g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Explosionsgräns | 0.07 |
| Flampunkt | 4°C (39.2°F) |
| Tändpunkt | 997°F |
| Linjär formel | C6H5CH3 |
| Ångtryck | 22 mmHg (20°C), 26 mmHg (25°C) |
| UN-nummer | UN1294 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.